Stampa…
Potassio bromato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 228 EUR
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Potassio bromato ≥99%
Potassio bromato
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Formula: KBrO₃
Punto di fusione: ∼ 370 °C (dec.)
Densità: 3,27
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011359
CAS Number: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7617