Stampa…
Potassio bromato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
208855000 208850025
ACRO208855000EA 67.4 EUR
ACRO208855000 ACRO208850025
Potassio bromato 99+%, extra puro
Potassio bromato
Formula: KBrO₃
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di fusione: 350 °C
Densità: 3,27 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011359
CAS Number: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm