Sodio bromuro ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Granular
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formula:
NaBr Punto di ebollizione: 1390 °C Punto di fusione: 755 °C Densità: 3,203 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003475 CAS Number: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |