Stampa…
Sodio bromuro 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
246905000 246900025 246901000
ACRO246905000EA 74.5 EUR
ACRO246905000 ACRO246900025 ACRO246901000
Sodio bromuro 99.5% per analisi
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 755 °C
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003475
CAS Number: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.5 %
pH 5 to 8.8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Bromate (BrO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %