Stampa…
Sodio bromuro, anidro 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 72.7 EUR
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
Sodio bromuro, anidro 99+%, extra puro
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 755 °C
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003475
CAS Number: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm