Stampa…
Litio bromuro ≥99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 60.59 EUR
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Litio bromuro ≥99%, per analisi
Litio bromuro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiBr
Peso molecolare: 86.84 g/mol
Punto di ebollizione: 1.265 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 550
Densità: 3.46 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Visualizza i codici
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying