Stampa…
Litio bromuro ≥99%, crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Litio bromuro ≥99%, crystalline powder
Litio bromuro
Formula: LiBr
Peso molecolare: 86.84 g/mol
Punto di ebollizione: 1265
Punto di fusione: 550
Densità: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Visualizza i codici
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)