Litio bromuro, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder/Granular, Ampouled under argon
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Formula:
LiBr Peso molecolare: 86,84 g/mol Punto di ebollizione: 1265 °C Punto di fusione: 550 °C Densità: 3,464 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011077 CAS Number: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |