Stampa…
Litio bromuro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35705.14 35705.22
35705.14EA 160 EUR
35705.14 35705.22
Litio bromuro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Litio bromuro
Purity: 99.9% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formula: LiBr
Peso molecolare: 86.84 g/mol
Punto di ebollizione: 1265 °C
Punto di fusione: 550
Densità: 3.464
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,5526