Stampa…
Litio bromuro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
212530250 212532500
ACRO212530250EA 128 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Litio bromuro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Litio bromuro
Formula: LiBr
Punto di ebollizione: 1265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 3,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm