Stampa…
Potassio bromuro, EMPROVE® EVOLVE BP, Ph. Eur., JP, USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
1.04900.1000 1.04900.9029
1.04900.1000EA 481 EUR
1.04900.1000 1.04900.9029
Potassio bromuro, EMPROVE® EVOLVE BP, Ph. Eur., JP, USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Potassio bromuro
Formula: KBr
Peso molecolare: 119 g/mol
Punto di ebollizione: 1435
Punto di fusione: 730
Densità: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011358
CAS Number: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701