Stampa…
Potassio bromuro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
A16339.0BEA 70.4 EUR
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
Potassio bromuro ≥99%
Potassio bromuro
Purity: 99+% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Formula: KBr
Peso molecolare: 119 g/mol
Punto di ebollizione: 1435 °C
Punto di fusione: 730 °C
Densità: 2,75
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011358
CAS Number: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618