Potassio bromuro, dry_ultra 99,9 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Peso molecolare: 119 g/mol Punto di ebollizione: 1435 °C Punto di fusione: 730 Densità: 2.75 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |