Potassio bromuro ≥99.92% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.92%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Crystalline
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Punto di ebollizione: 1435 °C Punto di fusione: 730 °C Densità: 2,75 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |