Potassio bromuro 99+% per spettrofotometria IR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
206391000
206390250
206395000
ACRO206391000EA
86.7
EUR
ACRO206391000
ACRO206390250
ACRO206395000
Potassio bromuro 99+% per spettrofotometria IR
Potassio bromuro
Formula:
KBr Punto di ebollizione: 1435 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 734 °C Densità: 2,75 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Additional info | Application test: Passes test |
Absorbance | ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm) |