Litio metaborato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formula:
BLiO₂ Punto di ebollizione: 1719 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 845 °C Densità: 1,397 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011089 CAS Number: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |