Litio metaborato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
365711000
365715000
ACRO365711000EA
118
EUR
ACRO365711000
ACRO365715000
Litio metaborato 99% per analisi
Litio metaborato
Formula:
BLiO₂ Punto di ebollizione: 1719 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 845 °C Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011089 CAS Number: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |
Appearance | White Powder |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |