Stampa…
Sodio tetraidroborato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
88983.22 88983.36 88983.09
88983.22EA 97.2 EUR
88983.22 88983.36 88983.09
Sodio tetraidroborato ≥98%
Sodio tetraidroborato
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
Formula: NaBH₄
Peso molecolare: 37.83 g/mol
Punto di fusione: 400 °C (dec.)
Densità: 1.074
Flash Pt: 69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664