Sodio tetraidroborato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: NaBH4
Formula Weight: 37.83
Physical Form: Powder
Density: 1.074
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,8592
UN No.: 1426
MDL No.: MFCD00003518
Formula:
NaBH₄ Punto di fusione: 400 °C (dec.) Densità: 1,074 Flash Pt: 69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS Number: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,8592 |