Stampa…
Sodio tetraidroborato 98%, in granuli ∼ 3 mm
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
419471000 419475000
ACRO419471000EA 69.8 EUR
ACRO419471000 ACRO419475000
Sodio tetraidroborato 98%, in granuli ∼ 3 mm
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Peso molecolare: 37,83 g/mol
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)