Stampa…
Sodio tetraidroborato 98%, in pastiglie (1-2 cm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 78.9 EUR
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Sodio tetraidroborato 98%, in pastiglie (1-2 cm)
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)