Stampa…
Sodio tetraidroborato 99%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 123 EUR
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Sodio tetraidroborato 99%, in polvere
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %