Stampa…
Sodio tetraidroborato 98+%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 29.3 EUR
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Sodio tetraidroborato 98+%, in polvere
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %