Stampa…
Lithium tetrahydroborate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 147 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Lithium tetrahydroborate 95%
Lithium tetrahydroborate
Formula: H₄BLi
Peso molecolare: 21,78 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 0,66 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011088
CAS Number: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥94 %