Sodio tetrafluoroborato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Melting Point: 384° dec.
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Formula:
BF₄Na Punto di fusione: 384 °C (dec.) Densità: 2,47 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003515 CAS Number: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Merck Index: 14,8617 |