Stampa…
Sodio tetrafluoroborato ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium fluoroborate
11562.36 11562.A3
11562.36EA 48.8 EUR
11562.36 11562.A3
Sodio tetrafluoroborato ≥95%
Sodio tetrafluoroborato
Purity: 95% CAS No.: 13755-29-8 Molecular Formula: BF4Na Formula Weight: 109.79 Physical Form: Lump/Granular Density: 2.47 Appearance: White to off-white Melting Point: 384° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8617 MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Formula: BF₄Na
Peso molecolare: 109,79 g/mol
Punto di fusione: 384 °C (dec.)
Densità: 2,47
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003515
CAS Number: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,8617