Stampa…

Sodio tetrafluoroborato 97+%, extra puro

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: Sodium fluoroborate

192120250 192125000 192120025
ACRO192120250EA 42.6 EUR
ACRO192120250 ACRO192125000 ACRO192120025
Sodio tetrafluoroborato 97+%, extra puro
Sodio tetrafluoroborato
Formula: BF₄Na
Peso molecolare: 109,79 g/mol
Punto di fusione: 384 °C
Densità: ~ 2,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003515
CAS Number: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08761

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR