Stampa…
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
223770100 223770500
ACRO223770100EA 54.7 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%, puro
Lithium tetrafluoroborate
Formula: BF₄Li
Peso molecolare: 93,74 g/mol
Punto di fusione: 275 °C (dec.)
Densità: 0,852 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011087
CAS Number: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %