Stampa…
di-Sodio tetraborato, anidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
27716.290EA 130 EUR
27716.290 27716.368
di-Sodio tetraborato, anidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Sodio tetraborato
Formula: Na₂B₄O₇
Punto di ebollizione: 1575 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 742 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081185
CAS Number: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Acqua Max. 1.0%
Solfato (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Ferro) Max. 40 ppm