Stampa…
di-Sodio tetraborato idrato (∼ 85% Na₂B₄O₇) per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Borax, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 90.1 EUR
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Sodio tetraborato idrato (∼ 85% Na₂B₄O₇) per analisi, Supelco®
di-Sodio tetraborato idrato
Formula: B₄Na₂O₇·xH₂O
Peso molecolare: 219.23 g/mol
Densità: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %