Stampa…
di-Sodio tetraborato, anidro per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 86.3 EUR
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
di-Sodio tetraborato, anidro per analisi, Supelco®
di-Sodio tetraborato
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula: Na₂B₄O₇
Punto di ebollizione: 1575 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 742 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081185
CAS Number: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Visualizza i codici
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)