Spectromelt® B 10 (di-Sodio tetraborato), Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
Na₂B₄O₇ Punto di ebollizione: 1575 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 742 °C Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS Number: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Solubility | 25.6 g/l (20 °C) |
Melting Point | 742 °C |
Molar Mass | 201.21 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 1575 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 7.3 hPa (1200 °C) |
Density | 2.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C) |