di-Sodio tetraborato, anidro ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: 12 Mesh Granular
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Solubility: Slowly soluble in water
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Formula:
Na₂B₄O₇ Punto di ebollizione: 1575 °C (dec.) Punto di fusione: 741 °C Densità: 2,367 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS Number: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 14,8590 |