Stampa…
di-Sodio tetraborato, anidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
10875.14 10875.22 10875.36
10875.14EA 88.5 EUR
10875.14 10875.22 10875.36
di-Sodio tetraborato, anidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
di-Sodio tetraborato
Purity: 99.998% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: Powder Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185
Formula: Na₂B₄O₇
Peso molecolare: 201.22 g/mol
Punto di ebollizione: 1575 °C (dec.)
Punto di fusione: 741 °C
Densità: 2.367
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081185
CAS Number: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590