di-Sodio tetraborato, anidro 98% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Na₂B₄O₇ Punto di ebollizione: 1575 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 741 °C Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS Number: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Appearance | White Powder or crystals |
Titration with HCl | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤200 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤500 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in water) |