di-Litio tetraborato per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Litio tetraborato
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
Li₂B₄O₇ Peso molecolare: 169.12 g/mol Punto di fusione: 918 Densità: 1.4 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS Number: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 930 °C |
Molar Mass | 169.12 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |