Stampa…
di-Litio tetraborato ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Litio tetraborato
13419.18 13419.30 13419.A1
13419.18EA 40.3 EUR
13419.18 13419.30 13419.A1
di-Litio tetraborato ≥99% (metals basis)
di-Litio tetraborato
Purity: 99% CAS No.: 12007-60-2 Molecular Formula: B4Li2O7 Formula Weight: 169.12 Physical Form: Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 930° Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00011083
Formula: Li₂B₄O₇
Peso molecolare: 169,12 g/mol
Punto di fusione: 930 °C
Densità: 2,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011083
CAS Number: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,5524