di-Litio tetraborato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formula:
Li₂B₄O₇ Punto di fusione: 930 °C Densità: 2,4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS Number: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |