Stampa…
Sodio tetracloroaurato diidrato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
26069.081EA 164 EUR
26069.081
Sodio tetracloroaurato diidrato, TECHNICAL
Sodio tetracloroaurato diidrato
Formula: NaAuCl₄·2H₂O
MDL Number: MFCD00149162
CAS Number: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Identificazione Conforme