Lithium hexafluoroarsenate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 29935-35-1
Molecular Formula: LiAsF6
Formula Weight: 195.85
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00011076
Formula:
AsF₆Li Punto di fusione: 349 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011076 CAS Number: 29935-35-1 EINECS: 249-963-0 UN: 1557 ADR: 6.1,II |