Stampa…
Idruro di litio-alluminio ≥97%, in pastiglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
89643.14 89643.36
89643.14EA 63.4 EUR
89643.14 89643.36
Idruro di litio-alluminio ≥97%, in pastiglie
Idruro di litio-alluminio
Purity: 97% CAS No.: 16853-85-3 Molecular Formula: LiAlH4 Formula Weight: 37.95 Physical Form: Pellets Density: 0.917 Appearance: Whote to grey Odour: Odourless Melting Point: 125° dec. Merck Reference: 14,349 UN No.: 1410 MDL No.: MFCD00011075
Formula: H₄AlLi
Punto di fusione: >125 °C (dec.)
Densità: 0,917
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011075
CAS Number: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,349