Stampa…
Esafluoroalluminato di trisodio ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
36345.18 36345.30
36345.18EA 125 EUR
36345.18 36345.30
Esafluoroalluminato di trisodio ≥99.5% (metals basis)
Esafluoroalluminato di trisodio
Purity: 99.5% CAS No.: 13775-53-6 Molecular Formula: Na3AlF6 Formula Weight: 209.95 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 2.90 Melting Point: 1000° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003507
Formula: AlF₆Na₃
Peso molecolare: 209.94 g/mol
Punto di fusione: 1000 °C
Densità: 2.90
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003507
CAS Number: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3077
ADR: 9 III