2,7-Dibromofluorene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16433-88-8
Molecular Formula: C13H8Br2
Formula Weight: 324.03
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2049205
Formula:
C₁₃H₈Br₂ Punto di fusione: 164…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019048 CAS Number: 16433-88-8 |