Stampa…
2,7-Dibromofluorene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 49.4 EUR
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromofluorene 99%
2,7-Dibromofluorene
Formula: C₁₃H₈Br₂
Peso molecolare: 324,01 g/mol
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019048
CAS Number: 16433-88-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %