Stampa…
1,4-Diossano, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8% stabilizzato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83674.230EA 92.4 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Diossano, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8% stabilizzato
1,4-Diossano
Bottiglia (250 ml) con setto perforabile con sei fori riutilizzabili
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 101,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11,8 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 3 ppm
Acqua Max. 30 ppm