Stampa…
1,4-Diossano, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 305 EUR
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Diossano, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 101.1
Punto di fusione: 11.8
Densità: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM