Stampa…
1,4-Diossano stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 25 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1.03115.1000EA 112 EUR
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1,4-Diossano stabilizzato, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 101,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11,8 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM