1,4-Diossano 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 100…102 °C Densità: 1,034 Flash Pt: 12 °C (54 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS Number: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 14,3300 |