Stampa…
1,4-Diossano ≥99% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
22913.K2 22913.M1
22913.K2EA 172 EUR
22913.K2 22913.M1
1,4-Diossano ≥99% per HPLC
1,4-Diossano
Purity: 99% min CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 1.034 Refractive Index: 1.4220 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Punto di fusione: 11.8
Densità: 1.034
Flash Pt: 12 °C (54 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM