Stampa…
1,4-Diossano, extra dry 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
326891000 326890010 326890025
326891000.EA 73 EUR
326891000. 326890010. 326890025.
1,4-Diossano, extra dry 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1,034 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)